Merck
83175
Sigma-Aldrich
L-焦谷氨酸乙酯
puriss., ≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
别名:
(S)-5-氧脯氨酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H11NO3
CAS号:
分子量:
157.17
Beilstein:
82621
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
puriss.
化驗
≥98.5% (sum of enantiomers, HPLC)
光學活性
[α]20/D +3.5±0.5°, c = 10% in ethanol
光學純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
mp
54-56 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(9)8-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
QYJOOVQLTTVTJY-YFKPBYRVSA-N
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)