Merck
81956
Sigma-Aldrich
3-(4-吡啶基)-L-丙氨酸
≥98.0%
别名:
4′-氮杂-L-苯丙氨酸, (S)-2-氨基-3-(4-吡啶基)丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O2
CAS号:
分子量:
166.18
Beilstein:
4351585
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
表单
crystals
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@@H](Cc1ccncc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c9-7(8(11)12)5-6-1-3-10-4-2-6/h1-4,7H,5,9H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChI key
FQFVANSXYKWQOT-ZETCQYMHSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)