analytical standard
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~275000
Mp ~295000
Mw ~284000
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3