analytical standard
for GPC
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~31000
Mp ~32500
Mw ~32000
技术
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.02
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
WGK
WGK 3