Merck
80546
Supelco
硼氢化钠
for HPLC derivatization, LiChropur, 98.5-101.5% (gas-volumetric)
别名:
四氢硼酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaBH4
CAS号:
分子量:
37.83
EC號碼:
MDL號碼:
NACRES:
NA.21
等級
for HPLC derivatization
品質等級
化驗
98.5-101.5% (gas-volumetric)
形狀
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
正離子痕跡
As: ≤0.05 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Sb: ≤0.05 mg/kg
Se: ≤0.05 mg/kg
SMILES 字串
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChI 密鑰
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)