Merck
79622-M
Sigma-Aldrich
磷酸
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
别名:
正磷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H3PO4
CAS号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (T)
形狀
crystalline
品質
crystallized
雜質
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
~40 °C
溶解度
water: 850 g/L at 20 °C
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
正離子痕跡
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The product is crystalline phosphoric acid.
應用
Phosphoric acid has been employed as an oxidation reagent in a study.1 It may be used in the preparation of ammonium phosphate.
其他說明
浓磷酸大约为 85% H3PO4(水溶液)。
注意
产品可为固态,加热至 50°C 时变为液态
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)