蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99.999% trace metals basis
形狀
crystalline
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
41-44 °C
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.830 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI 密鑰
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SRC(6714)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
相关内容
电池、燃料电池和超级电容器是能量转换和储存设备,基于电极/电解质界面的电化学能量释放和电子/离子转运分离。
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.