Merck
76717
Supelco
2-己烯醛
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH=CHCHO
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1699684
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
10 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
47 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC\C=C\C=O
InChI
1S/C6H10O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-6H,2-3H2,1H3/b5-4+
InChI 密鑰
MBDOYVRWFFCFHM-SNAWJCMRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
100.9 °F - closed cup
閃點(°C)
38.3 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)