Merck
75825
Sigma-Aldrich
2-氧代丁酸钠
≥99.0% (NT)
别名:
α-酮丁酸钠, 2-Oxobutanoic acid 钠盐, 2-氧代丁酸 钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2COCOONa
CAS号:
分子量:
124.07
Beilstein:
3631701
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥99.0% (NT)
SMILES字符串
[Na+].CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Na/c1-2-3(5)4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
SUAMAHKUSIHRMR-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于测定乳酸脱氢酶同工酶的底物。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)