Merck
74010
Sigma-Aldrich
亚硝四氟硼酸盐
purum, ≥98.0% (T)
别名:
四氟硼酸亚硝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NOBF4
CAS号:
分子量:
116.81
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
等级
purum
方案
≥98.0% (T)
反应适用性
reagent type: oxidant
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
N#[O+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.NO/c2-1(3,4)5;1-2/q-1;+1
InChI key
KGCNVGDHOSFKFT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)