Merck
73132
Supelco
1,2,3,4-丁四醇
analytical standard
别名:
1,2,3,4-赤丁四醇, 内消旋-1,2,3,4-四羟基丁烷, I-赤藓糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
1719753
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤1.0% water
bp
329-331 °C (lit.)
mp
118-120 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI 密鑰
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
-赤藓糖醇,属于糖醇类,存在于多种食品、水果、蔬菜、饮料和膳食补充剂中。由于具备不会被代谢但能在小肠中被吸收的能力,它并不会引起低血糖或胰岛素效应,从而成为了一种为人所熟知的低血糖食品添加剂,并在作为适用于糖尿病患者的甜味剂中扮演了重要的作用。据报道它还可在牙膏、口香糖、糖果食品等中用作糖的替代品。
應用
-赤藓糖醇可作为分析参考标准品用于以下物质中分析物的定量:
  • 食品,采用高压液相色谱法与带电气溶胶检测器联用(HPLC-CAD)。
  • 甜食,采用高效液相色谱法与紫外检测联用(HPLC-UV)。
  • 食品和饮料,采用液相色谱法与紫外检测联用(LC-UV)。
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
生化/生理作用
Tas1r3 基因的等位变异影响对该糖醇的行为味道反应,表明它是T1R3 受体配体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Zorn H and Czermak P
Biotechnology of Food and Feed Additives. (2014)
Zorn H and Czermak P
Biotechnology of Food and Feed Additives. (2014)
Liquid chromatographic determination of sugar alcohols in beverages and foods after nitrobenzoylation
Nojiri S, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 82(1), 134-140 (1999)
Analysis of erythritol in foods by polyclonal antibody-based indirect competitive ELISA
Sreenath K and Venkatesh PY
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 391(2), 609-615 (2008)
Simultaneous separation and determination of erythritol, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, fructose, glucose, sucrose and maltose in food products by high performance liquid chromatography coupled to charged aerosol detector
Grembecka M, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 117, 77-82 (2014)