蒸汽密度
4.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 30 °C)
等級
purum
化驗
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
形狀
liquid
光學純度
enantiomeric excess: ≥97.5:2.5
自燃溫度
752 °F
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
折射率
n20/D 1.4130 (lit.)
n20/D 1.413
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
合成多种手性结构单元,例如 (S)-1,2-丙二醇和 (S)-环氧丙烷 的重要原料;O-保护和还原生成醛
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
128.8 °F - closed cup
閃點(°C)
53.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 28, 4143-4143 (1987)
The Journal of Organic Chemistry, 49, 3784-3784 (1984)
Helvetica Chimica Acta, 60, 1175-1175 (1977)
Chemische Berichte, 109, 2645-2645 (1976)
Cell metabolism, 32(5), 767-785 (2020-09-18)
Axons in the mature central nervous system (CNS) fail to regenerate after axotomy, partly due to the inhibitory environment constituted by reactive glial cells producing astrocytic scars, chondroitin sulfate proteoglycans, and myelin debris. We investigated this inhibitory milieu, showing that