Merck
69154
Supelco
-8,11,14-二十碳三烯酸
analytical standard
别名:
顺式-8,11,14-二十烷三烯酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3(CH2CH=CH)3(CH2)6CO2H
CAS号:
分子量:
306.48
Beilstein:
1796533
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
viscous liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
格式
neat
官能基
carboxylic acid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13H,2-5,8,11,14-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-
InChI 密鑰
HOBAELRKJCKHQD-QNEBEIHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
顺式-8,11,14-二十碳三烯酸是一种具有潜在药理活性的不饱和脂肪酸,存在于Echium Rauwolfii水蒜芥(Sisymbrium Irio)、反叶拟垂枝藓(Rhytididelphus squarrosus (Hedw.) Warnst)等多种植物中。
應用
顺式-8,11,14-二十碳三烯酸可用作分析参考标准品,通过基于色谱的分析技术测定植物和生物基质中的分析物。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
143.6 °F - closed cup
閃點(°C)
62 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Determination of unsaturated fatty acids with a migrating double bond in complex biological matrices by gas chromatography with flame ionization and mass spectrometry detection
Ivankin AN, et al.
Journal of Analytical Chemistry, 71(11), 1131-1137 (2016)
Fatty acid composition of wild edible mushrooms species: A comparative study
Ribeiro B, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 93(1), 29-35 (2009)
Chemical composition of essential oils from aerial parts of Sisymbrium Irio from Jordan
Al-Qudah MA and Abu ZMH
Journal of Chemistry, 7(1), 6-10 (2010)
Fatty Acid Pattern and alkaloids of Echium rauwolfii
Dawidar AM, et al.
International Journal of Science and Engineering Applications, 4(4), 208-213 (2015)
An insight into fatty acid chemistry of Rhytididelphus squarrosus (Hedw.) Warnst
Pejin B, et al.
Botanical studies, 35(2), 99-101 (2011)