Merck
67586
Supelco
苯乙酸苄酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
226.27
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.553-1.558
n20/D 1.555 (lit.)
沸点
317-319 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
200.1 °F - closed cup
闪点(°C)
93.4 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)