主要文件
8.08469
Sigma-Aldrich
2-Undecanone
for synthesis
别名:
2-Undecanone, Methyl nonyl ketone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)8COCH3
CAS号:
分子量:
170.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
203-937-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.01 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98% (GC)
表单
liquid
效能
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
228 °C/1013 mbar
mp
11-13 °C
转变温度
flash point 96 °C
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C(CCCCCCCCC)C
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
InChI key
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.825 - 0.830
Identity (IR): passes test
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup