Merck
66004
Supelco
灭菌丹
reference material
别名:
2-(三氯甲硫基)异吲哚-1,3-二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H4Cl3NO2S
CAS号:
分子量:
296.56
Beilstein:
193373
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
形式
neat
SMILES 字串
ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
InChI 密鑰
HKIOYBQGHSTUDB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)