主要文件
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
别名:
Docosane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)20CH3
CAS号:
分子量:
310.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
EC索引号:
211-121-5
NACRES:
NA.22
蒸汽压
<1 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
solid
沸点
369 °C/1013 hPa
mp
44 °C
转变温度
flash point >110 °C
密度
0.794 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
InChI key
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup