Merck
63678
Sigma-Aldrich
(−)-薄荷酮
technical, ≥90% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(1R,4S)-对-薄荷烷-3-酮, (2S,5R)-2-异丙基-5-甲基环己酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H18O
CAS号:
分子量:
154.25
Beilstein:
2041368
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
等級
technical
化驗
≥90% (sum of enantiomers, GC)
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.451
bp
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI 密鑰
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
165.2 °F
閃點(°C)
74 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)