Merck
61224
Supelco
N-琥珀酰亚胺基 4-(二甲胺基)苯甲酸酯
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (HPLC)
别名:
1-{[4-(二甲胺基)苯甲酰基]氧}-四氢吡咯-2,5-二酮, 4-(二甲胺基)苯甲酸 2,5-二氧代-1-吡咯烷基酯, 4-(二甲胺基)苯甲酸 N-羟基琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H14N2O4
CAS号:
分子量:
262.26
Beilstein:
1479401
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
质量
LiChropur
技术
HPLC: suitable
SMILES字符串
CN(C)C1=CC=C(C(ON(C(CC2)=O)C2=O)=O)C=C1
InChI
1S/C13H14N2O4/c1-14(2)10-5-3-9(4-6-10)13(18)19-15-11(16)7-8-12(15)17/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
FNGFZOAQGYOQTG-UHFFFAOYSA-N
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)