Merck
59603
Supelco
特丁净-D3
PESTANAL®, analytical standard
别名:
N-tert-Butyl-N′-ethyl-6-methyl-d3-thio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
77101502
等级
analytical standard
质量水平
同位素纯度
≥98.5 atom % D
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
包装形式
neat
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)