主要文件
56255
Supelco
电导率标准品
conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
别名:
Calibration standard for conductivity meter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
2.5-10% KCl (T)
傅導性
49500-50500 μS/cm at 25 °C
密度
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
應用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
single component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Itis a calibration standard for conductivity meter verification.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)