方案
≥97.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
mp
49-50 °C (lit.)
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[C@@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m1/s1
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-GSVOUGTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
(R)-3-羟基丁酸是聚合物聚羟基丁酸酯(PHB)的单体,广泛用作营养源和维生素、抗生素和信息素的前体。研究了其作为神经元死亡保护剂的潜力。
应用
2(R)-3-羟基丁酸可用作分析标准品,用于使用非手性双毛细管柱气相色谱法定量尿样中的分析物。它也可以用作生产对映体纯(R)-3-HB的标准品,其使用非传统酵母A. adeninivorans作为生产宿主和葡萄糖作为碳源。使用气相色谱-质谱分析(GC-MS)测定纯度。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Production of (R)-3-hydroxybutyric acid by Arxula adeninivorans
Biernack M, et al.
AMB Express, 7(1), 4-4 (2017)
Severe child form of primary hyperoxaluria type 2-a case report revealing consequence of GRHPR deficiency on metabolism
Konkolova J, et al.
BMC Medical Genetics, 18(1), 59-59 (2017)
K R Ki et al.
Journal of chromatography. A, 891(2), 257-266 (2000-10-24)
The simultaneous enantiomeric separation of 30 racemic acids including 24 hydroxy acids in a single analysis is described for the determination of their absolute configurations. It involves the conversion of each enantiomer into diastereomeric O-trifluoroacetylated (-)-menthyl ester for the direct