Merck
55369
Supelco
异戊酸烯丙酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH=CH2
CAS号:
分子量:
142.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
折射率
n20/D 1.413-1.418
n20/D 1.416 (lit.)
沸点
155 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-10-8(9)6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
HOMAGVUCNZNWBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
FlameSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
138.2 °F - closed cup
闪点(°C)
59 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)