Merck
09206
Supelco
(±)-α-乙酸松油酯,主要为 α-异构体
analytical standard
别名:
(±)-2-(4-甲基-3-环己烯基)乙酸异丙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O2
CAS号:
分子量:
196.29
Beilstein:
3198769
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
方案
≤15% (γ-isomer, GC)
≥85% (α-isomer, GC)
≥90.0% (sum of isomers, GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.464-1.467
n20/D 1.465 (lit.)
沸点
220 °C (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C12H20O2/c1-9-5-7-11(8-6-9)12(3,4)14-10(2)13/h5,11H,6-8H2,1-4H3
InChI key
IGODOXYLBBXFDW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
212.0 °F - closed cup
闪点(°C)
100 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)