Merck
53177
Sigma-Aldrich
1-丁基-3-甲基咪唑硫酸甲酯
≥95%
别名:
BMIMMeSO4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18N2O4S
分子量:
250.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
SMILES字符串
COS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CH4O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5-6(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
MEMNKNZDROKJHP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.