Merck
52464
Supelco
反式-2-辛烯醛
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)4CH=CHCHO
CAS号:
分子量:
126.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
蒸汽密度
>1 (vs air)
方案
≥96.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
≤0.5% water
折射率
n20/D 1.45 (lit.)
n20/D 1.450-1.455
沸点
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
InChI key
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
150.8 °F - closed cup
闪点(°C)
66 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
1,N6-etheno-2'-deoxyadenosine adducts from trans, trans-2,4-decadienal and trans-2-octenal.
V M Carvalho et al.
Advances in experimental medicine and biology, 500, 229-232 (2002-01-05)