方案
≥97.0% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
250-255 °C (dec.) (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
InChI key
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
实验方案
HPTLC fingerprinting enables rapid identification of passion flower with related reference materials.