Merck
49954
Supelco
3-Methyl-13C-glutaric acid-1,2,3-13C3
analytical standard
别名:
3-Methylglutaric acid-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4C2H10O4
分子量:
150.11
UNSPSC代码:
41116107
等级
analytical standard
同位素纯度
≥99.0%
方案
≥95.0% (GC)
表单
solid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
SMILES字符串
OC(C[13CH]([13CH3])[13CH2][13C](O)=O)=O
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)