Merck
47885
Sigma-Aldrich
反式丁烯二酸二(二甲基缩醛)
technical, ≥90% (GC)
别名:
反-1,1,4,4-四甲氧基-2-丁烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2
CAS号:
分子量:
176.21
Beilstein:
1723349
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥90% (GC)
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
沸点
100-103 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
COC(OC)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C8H16O4/c1-9-7(10-2)5-6-8(11-3)12-4/h5-8H,1-4H3/b6-5+
InChI key
ZFGVCDSFRAMNMT-AATRIKPKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于制备不稳定单乙缩醛(多功能结构单元)的原料;用于不对称反应的手性环 N,O-缩醛的合成
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
176.0 °F - closed cup
闪点(°C)
80 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 44, 5929-5929 (1988)
G.M. Coppola
Synthesis, 1021-1021 (1984)
S. Cardani et al.
Tetrahedron, 44, 5563-5563 (1988)
R. Gree et al.
Tetrahedron Letters, 27, 4983-4983 (1986)