Merck
44426
Supelco
间胺黄
analytical standard
别名:
3-(4-苯胺基苯偶氮基)苯磺酸 钠盐, 酸性黄 36
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14N3NaO3S
CAS号:
分子量:
375.38
顏色索引編號:
13065
Beilstein:
3831568
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)\N=N\c2ccc(Nc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/b21-20+;
InChI 密鑰
NYGZLYXAPMMJTE-ANVLNOONSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
间胺黄(MY)属于偶氮类染料。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
间胺黄(MY)可作为一种分析参考标准品用于测定以下物质中的MY:
  • 唇膏和眼影,通过微波辅助分散液-液微萃取(MA-DLLME)使用浮动有机液滴(SFOD)的固化清理以及随后使用高效液相色谱-二极管阵列检测(HPLC-DAD)进行分析。
  • 圆珠笔墨水、纸张墨水和姜黄原料及其成品,通过HPLC-DAD。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入的融合锥内。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Gas chromatography-mass spectrometry and high-performance liquid chromatography-diode array detection for dating of paper ink.
Diaz-Santana O, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 1515, 187-195 (2017)
Curcuminoids in Turmeric Roots and Supplements: Method Optimization and Validation.
Mudge E, et al.
Food Analytical Methods, 9(5), 1428-1435 (2017)
Microwave-assisted dispersive liquid-liquid microextraction coupling to solidification of floating organic droplet for colorants analysis in selected cosmetics by liquid chromatography.
Zhong Z, et al.
Talanta, 194, 46-54 (2019)
Comparison of the main dating methods for six ball-point pen inks.
Diaz-Santana O, et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 138, 550-561 (2018)
P B Rastogi et al.
Journal of food protection, 59(3), 244-248 (1996-03-01)
Among a variety of experimental protocols used, the combined use of 0.5% dextrose in bottom agar and 1 micromol of flavin mononucleotide (FMN) in preincubation mixtures without fraction S9 mix resulted in the highest level of induced Salmonella typhimurium his