Merck
44042
Supelco
银离子载体 VII
Selectophore, function tested
别名:
(3α,5β,12α)-3-{[(2,2′-二噻吩)-5-基羰基]氧代}-12-{{2-{[(二苯胺基)硫代甲基]硫代}乙酰基}氧代}-N,N-二辛基-胆甾烷-24-酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C64H88N2O5S4
分子量:
1093.65
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
产品线
Selectophore
质量水平
质量
function tested
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OC(=O)CSC(=S)N(c5ccccc5)c6ccccc6)[C@]12C)OC(=O)c7ccc(s7)-c8cccs8
InChI
1S/C64H88N2O5S4/c1-6-8-10-12-14-22-40-65(41-23-15-13-11-9-7-2)59(67)37-30-46(3)52-33-34-53-51-32-31-47-43-50(70-61(69)57-36-35-56(75-57)55-29-24-42-73-55)38-39-63(47,4)54(51)44-58(64(52,53)5)71-60(68)45-74-62(72)66(48-25-18-16-19-26-48)49-27-20-17-21-28-49/h16-21,24-29,35-36,42,46-47,50-54,58H,6-15,22-23,30-34,37-41,43-45H2,1-5H3/t46-,47-,50-,51+,52-,53+,54+,58+,63+,64-/m1/s1
InChI key
KKUPIKPCJBDFJI-CHUIGZLYSA-N
一般描述
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of 7-deoxycholic amides or cholanes containing distinctive ion-recognizing groups at C3 and C12 and evaluation for ion-selective ionophores
On, J.H. et al.
Tetrahedron, 65, 1415-1423 (2009)