蒸汽密度
5.96 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 47.8 °C)
方案
≥99.8% (GC)
自燃温度
401 °F
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
沸点
215-217 °C (lit.)
mp
−9.6 °C (lit.)
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 气相色谱法同时测定挥发性有机化合物
- 采用基于顶空和直接注射的固相微萃取(SPME)萃取后,采用气相色谱-质谱法(GC-MS)测定结直肠癌患者手术切除的结肠组织样本中的七种挥发性有机化合物
- 通过气相色谱-质谱法测量从三个不同沼气厂获得的沼气样品中挥发性有机化合物(VOC)的浓度
- 使用被动采样器对22间房屋的室内空气中的29种有机空气污染物进行定量,包括烷烃、羰基化合物、萜烯和芳烃
- 基于气相色谱-质谱(GC-MS)对橄榄果顶空提取物中挥发性有机化合物分析
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Asp. Tox. 1
补充剂危害
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane