技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
杂质
~7% expoxides
折射率
n20/D 1.473
密度
0.997 g/mL (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
环氧大豆油可作为参考标准品,用于受管制染料的准确测定。尽管在许多国家被禁用,但这些染料仍被非法用作食物产品添加剂。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。在此查找10/2011中列出的化合物的所有可用参考材料
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他说明
使用 HPLC-MS 或 GC-MS 测定食品中 ESBO 的定性标准品。ESBO 目前仍然用作帽衬中所用的发泡 PVC 中的增塑剂和 HCl 清除剂。
离子迁移率:TWCCSN2值327.4 Å2 [M+H]+ 和 331.9 Å2 [M+Na]+
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 43956是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学数据资料库的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
碰撞截面(CCS)测量由Waters公司完成,使用的是SYNAPT XS质谱仪。
如需离子迁移率如何测量离子CCS的描述和概述,请访问 ims.waters.com。
关于SYNAPT XS质谱仪的更多信息可以在IMS微网站和产品网页上找到。
TWCCS的测量值预计在该参考值的2%以内。
P/N 43956是Waters Extractables & Leachables UNIFI科学数据资料库的一部分,可从 Waters Marketplace下载。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
awg
闪点(°F)
447.8 °F
闪点(°C)
231 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves