Merck
43080
Sigma-Aldrich
N,N-二苯基肼 盐酸盐
technical, ≥97.0% (AT)
别名:
N,N-二苯肼(不对称) 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2NNH2 · HCl
CAS号:
分子量:
220.70
Beilstein:
3569340
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
technical
方案
≥97.0% (AT)
mp
162-166 °C (dec.)
SMILES字符串
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)