等級
environmental standard
化驗
99%
顏色
dark yellow
mp
126-128 °C (lit.)
應用
environmental
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C\C(C)=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-6(2)10-11-8-4-3-7(12(14)15)5-9(8)13(16)17/h3-5,11H,1-2H3
InChI 密鑰
YGIXYAIGWMAGIB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3