Key Documents
428760
Supelco
Amberlite HPR9200 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-30 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Dowex Marathon MSA, chloride form
品質等級
描述
formerly Dowex Marathon MSA Cl
形狀
beads
濕度
60-72%
技術
LPLC: suitable
基質
styrene-divinylbenzene (macroporous)
基質活性組
quaternary amine
粒徑
23-27 mesh
560-660 μm
容量
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Dowex Marathon MSA is a strong anion exchanger resin, with a type I quaternary ammonium functional group, macroporous structure and monodisperse bead size. This resin is opted due to its capacity and catalytic activity.
應用
Dowex Marathon MSA was used to determine the catalytic activity under mild temperature conditions.
强碱性(I 型)阴离子交换树脂,用于去除有机杂质,且造成的有机污染最低。也可用于去离子化,去除二氧化硅以及浓缩物的精处理。该树脂符合美国食品药品管理局食品添加剂法规 21 CFR 173.25 的要求。
其他說明
Dowex Marathon MSA 是 Dowex MSA-1 树脂。相比于 Dowex 的高斯类产品而言,Dowex Marathon 系列产品提供了更窄的粒子分布,更高的效率以及动力学方面的改良。
该离子交换树脂未经特殊处理或清洁。建议进行适当的初步洗脱和清洗处理。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Green upgrading of succinate using dimethyl carbonate for a better integration with fermentative production.
Lopez-Garzon, Camilo S., Luuk AM van der Wielen, and Adrie JJ Straathof.
Chemical Engineering Journal, 235, 52-60 (2014)