Merck
40690
Sigma-Aldrich
1,2-二甲基肼 二盐酸盐
puriss., ≥99.0% (AT)
别名:
N,N′-二甲基肼(对称) 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3NHNHCH3 · 2HCl
CAS号:
分子量:
133.02
Beilstein:
3905684
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
puriss.
方案
≥99.0% (AT)
mp
~168 °C (dec.)
SMILES字符串
Cl.Cl.CNNC
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
诱变剂,用于结肠癌的实验性诱导
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Co-carcinogenic effects of dietary cholesterol in experimental colon cancer.
J P Cruse et al.
Nature, 276(5690), 822-825 (1978-12-21)