主要文件
38837
Sigma-Aldrich
漆酶,彩绒革盖菌,CLEA
≥0.3 U/mg
别名:
漆酶,彩绒革盖菌,交联酶聚集体
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
表单
powder
质量水平
比活
≥0.3 U/mg
储存温度
2-8°C
单位定义
在pH 4.5和25°C的条件下,1 U相当于在每分钟内氧化1 μ摩尔 ABTS所需的酶量
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)