Merck
383538
Sigma-Aldrich
丙二醛双(苯亚胺) 单盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
分子量:
258.75
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
质量水平
方案
97%
表单
powder
mp
218 °C (dec.) (lit.)
溶解性
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
InChI key
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)