Merck
384097
Sigma-Aldrich
乙基紫精二溴化物
99%
别名:
1,1′-二乙基-4,4′-联吡啶二溴化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H18Br2N2
CAS号:
分子量:
374.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
方案
99%
表单
crystalline
技术
titration: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
一般描述
乙基紫精二溴化物即1,1-二乙基-4,4-联吡啶二溴化物。
应用
乙基紫精二溴化物已用作高效液相色谱法分析血清中百草枯和敌草快的内标。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Wang Z, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)