Merck
37305
Sigma-Aldrich
3-羟基-1,2,3-苯并三嗪-4(3H)-酮
purum, ≥98.0% (T)
别名:
3,4-二氢-3-羟基-4-氧代-1,2,3-苯并三嗪, 3-羟基-3,4-二氢-4-氧代-1,2,3-苯并三嗪, DHBT
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5N3O2
CAS号:
分子量:
163.13
Beilstein:
609382
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
purum
化驗
≥98.0% (T)
mp
~180 °C (dec.)
SMILES 字串
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
添加剂,在肽合成中抑制外消旋作用;合成氨基酸活性酯,在固相合成中用作自指示结构单元
象形圖
Exploding BombExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
1 - Explosive Substances
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2887-2887 (1988)
[Racemization in peptide syntheses].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(7), 2024-2033 (1970-07-01)
L.R. Cameron et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2895-2895 (1988)
Y. Kurano et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 323-323 (1987)