Merck
372048
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-Nitrophenyl)-2-pyrrolidinemethanol
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14N2O3
CAS号:
分子量:
222.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
化驗
98%
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
mp
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI 密鑰
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
應用
NLO material
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)