Merck
558850
Sigma-Aldrich
[(S)-(-)-1-(4-硝基苯基)-2-吡咯烷甲基]丙烯酸酯
97%
别名:
NPP 丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H16N2O4
分子量:
276.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
97%
旋光性
[α]20/D −46.0°, c = 1% in methanol
包含
500 ppm TBC as inhibitor
mp
38-48 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCC[C@H]2COC(=O)C=C
InChI
1S/C14H16N2O4/c1-2-14(17)20-10-13-4-3-9-15(13)11-5-7-12(8-6-11)16(18)19/h2,5-8,13H,1,3-4,9-10H2/t13-/m0/s1
InChI key
HCVPUFHAWIINEQ-ZDUSSCGKSA-N
一般描述
NLO 单体
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)