Merck
371696
Sigma-Aldrich
四氯乙烯
anhydrous, ≥99%
别名:
PCE, 全氯乙烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CCl2=CCl2
CAS号:
分子量:
165.83
Beilstein:
1361721
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.04
bp:
121 °C (lit.)
等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
5.83 (vs air)
蒸汽壓力
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
技術
FTIR: suitable
雜質
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI 密鑰
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
四氯乙烯(全氯乙烯,PCE)是一种氯化乙烯化合物,通常用作干洗和脱脂溶剂。它因为没有C–H键而具有红外透明度,使其成为一种理想的红外光谱溶剂。PCE是一种难以降解的人为污染物。它是一种地下水污染物,因其潜在的毒性和致癌性而会对人体健康产生不利影响。已经提出对其进行降解的方法包括芬顿氧化处理、产甲烷条件下的还原性脱卤化以及使用零价金属离子的还原。已报道的合成方法之一是来自于二氯乙烷和氯气。
應用
四氯乙烯可用作非对称七氯丙烷合成的起始材料。它也可以作为溶剂,用于从四氯环丙烯和乙烯制备1-氯-1-(三氯乙烯基)环丙烷。
四氯乙烯可用作锂离子电池制造中的成膜电解质添加剂。它还可作为萃取剂用于通过傅立叶变换红外光谱(FT-IR)对水中的油脂进行估算。
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
unsym.-heptachloropropane
Farlow MW
Organic Syntheses, 17, 58-58 (1937)
1-Chloro-1-(trichloroethenyl)cyclopropane
Liese T, et al.
Organic Syntheses, 69, 144-144 (1990)
Jenn-Shing Chen et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 60(10), 2287-2293 (2004-07-14)
The dimerization of 2,2-dimethyl-3-ethyl-3-pentanol in tetrachloroethylene in the diluted region has been studied at four temperatures by IR spectroscopy. The aforementioned solute compound is chosen because self-association beyond dimerization is hampered by the steric hindrance generated by the bulky sidechains.
Sorption of trichloroethylene and tetrachloroethylene in a batch reactive metallic iron-water system.
D R Burris et al.
Environmental science & technology, 29(11), 2850-2855 (1995-11-01)
Validation of a FT-IR method for the determination of oils and grease in water using tetrachloroethylene as the extraction solvent.
Farmaki E, et al.
Desalination, 210(1), 52-60 (2007)