Merck
361526
Sigma-Aldrich
2-(3-氨基苯磺酰基)乙醇 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4SO2CH2CH2OH · HCl
CAS号:
分子量:
237.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.47
质量水平
方案
97%
表单
powder or crystals
mp
210 °C (dec.) (lit.)
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
储存温度
room temp
SMILES字符串
Cl.Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)CCO
InChI
1S/C8H11NO3S.ClH/c9-7-2-1-3-8(6-7)13(11,12)5-4-10;/h1-3,6,10H,4-5,9H2;1H
InChI key
VTZPDMOWNKSUSG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)