Merck
34572
Supelco
Thiabendazole-(benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-(4-Thiazolyl)benzimidazole-3a,4,5,6,7,7a-13C6, Thiabendazole-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C4H7N3S
分子量:
207.20
UNSPSC代码:
77101502
PubChem化学物质编号:
等级
analytical standard
产品线
PESTANAL®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
包装形式
neat
SMILES字符串
C1(C2=N[13C]3=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13C]3N2)=CSC=N1
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)