化驗
≥97.0% (GC)
≥97.0%
品質
for spectrophotometric det. of Au, NO2-, Ce(IV)
for the detection of Au, Co, Cu, SCN-, V
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES 字串
COc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(OC)c2
InChI
1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
InChI 密鑰
JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
邻联茴香胺可以用于一种新颖的自动化方法中,用于测量针对有效自由基反应的总抗氧化剂反应(TAR)。它也可以与葡萄糖氧化酶和过氧化物酶一起用于血液和尿液葡萄糖的测定。
警告
可能致癌。
其他說明
用NBS滴定的氧化还原指示剂
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
402.8 °F - closed cup
閃點(°C)
206 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Determination of glucose by an improved enzymatic procedure.
Clinical Chemistry, 7(5), 542-545 (1961)
The presence of hemoglobin within the nucleus of the embryonic chick erythroblast.
Experimental Cell Research, 21(1), 226-228 (1960)
Analyst, 104, 865-865 (1979)
Use of glucose oxidase, peroxidase, and O-dianisidine in determination of blood and urinary glucose.
Lancet, 270 (6991), 368-370 (1957)
The use of lead tetraacetate, benzidine, o-dianisdine and a "film test" in investigating the periodic-acid-Schiff technic.
Stain technology, 27(6), 277-305 (1952-11-01)