等级
ACS reagent
puriss. p.a.
质量水平
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽密度
2.07 (vs air)
方案
≥99.8%
表单
liquid
自燃温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
技术
mass spectrometry (MS): suitable
杂质
≤0.0002% acetaldehyde
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
≤0.01% acetic anhydride (GC)
≤0.2% water (Karl Fischer)
颜色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
pH值(酸碱度)
2.4 (60.05 g/L)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
转变温度
freezing point ≥16.3 °C
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤0.5 mg/kg
痕量阳离子
Ag: ≤0.01 mg/kg
Al: ≤0.05 mg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.01 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.02 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.2 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.1 mg/kg
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.01 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
适用性
passes test for indifference to chromic acid
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.0 °F - closed cup
闪点(°C)
40 °C - closed cup