方案
≥96% (HPLC)
质量水平
表单
powder
颜色
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 0.1%
密度
1.190 g/cm3
适用性
complies for sensitivity
抗生素抗菌谱
fungi
应用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
作用机制
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges