Merck
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarbonitrile
96%
别名:
Cinchomeronic dinitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3N3
CAS号:
分子量:
129.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
化驗
96%
形狀
powder or crystals
mp
79-81 °C (lit.)
溶解度
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
InChI 密鑰
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)